2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR900669-1G OR900669-5G
APOSOR900669-1GEA 134 EUR
APOSOR900669-1G APOSOR900669-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine
Formule: C₉H₁₂BrN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06797600
CAS nummer: 17797-12-5