(4-Tolyloxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(p-Tolyloxy)acetic acid, 4-Methylphenoxyacetic acid, (4-Methylphenoxy)acetic acid
OR900698-100G OR900698-25G
APOSOR900698-100GEA 347 EUR
APOSOR900698-100G APOSOR900698-25G
(4-Tolyloxy)acetic acid 98%
(4-Tolyloxy)acetic acid
Formule: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014365
CAS nummer: 940-64-7