m-Toluenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-3-sulphonyl chloride, Toluene-m-sulphonyl chloride
OR9007-1G OR9007-25G OR9007-5G
APOSOR9007-1GEA 22 EUR
APOSOR9007-1G APOSOR9007-25G APOSOR9007-5G
m-Toluenesulphonyl chloride 98%
m-Toluenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Kookpunt: 252…253 °C
Smeltpunt: 11.7
Dichtheid: 1.314 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107.2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051747
CAS nummer: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8 II