(2-Tolyloxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(o-Tolyloxy)acetic acid, (2-Methylphenoxy)acetic acid
OR900710-100G OR900710-25G
APOSOR900710-100GEA 472 EUR
APOSOR900710-100G APOSOR900710-25G
(2-Tolyloxy)acetic acid 98%
(2-Tolyloxy)acetic acid
Formule: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014354
CAS nummer: 1878-49-5