5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
OR9008-25G OR9008-5G
APOSOR9008-25GEA 39.5 EUR
APOSOR9008-25G APOSOR9008-5G
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄H₂BrClO₂S₂
Kookpunt: 99…102 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 39…44 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00084909
CAS nummer: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II