3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Cyano-3'-hydroxybiphenyl
OR900820-1G OR900820-5G
APOSOR900820-1GEA 146 EUR
APOSOR900820-1G APOSOR900820-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05854256
CAS nummer: 154848-43-8