Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900850-1G OR900850-250MG
APOSOR900850-1GEA 176 EUR
APOSOR900850-1G APOSOR900850-250MG
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368244
CAS nummer: 80370-40-7