4-Aminobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9011-100G OR9011-25G OR9011-5G
APOSOR9011-100GEA 109 EUR
APOSOR9011-100G APOSOR9011-25G APOSOR9011-5G
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00014782
CAS nummer: 623-04-1
EINECS: 210-767-5