2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
OR9012-5G OR9012-25G OR9012-100G OR9012-1G OR9012-10G
APOSOR9012-5GEA 29.2 EUR
APOSOR9012-5G APOSOR9012-25G APOSOR9012-100G APOSOR9012-1G APOSOR9012-10G
2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005602
CAS nummer: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8