1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901254-100G OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA 78.9 EUR
APOSOR901254-100G APOSOR901254-500G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003181
CAS nummer: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3,III