3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9013-25G OR9013-5G
APOSOR9013-25GEA 150 EUR
APOSOR9013-25G APOSOR9013-5G
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Formule: C₉H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412060
CAS nummer: 62235-61-4
UN: 1759
ADR: 8,III