5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9015-1G OR9015-250MG
APOSOR9015-1GEA 282 EUR
APOSOR9015-1G APOSOR9015-250MG
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₃BrClNO₂S
Smeltpunt: 60…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235263
CAS nummer: 65001-21-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III