1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinemethanol
OR901559-25G OR901559-5G
APOSOR901559-25GEA 403 EUR
APOSOR901559-25G APOSOR901559-5G
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol
Formule: C₁₂H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038527
CAS nummer: 5731-17-9