(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901597-1G OR901597-25G OR901597-5G
APOSOR901597-1GEA 125 EUR
APOSOR901597-1G APOSOR901597-25G APOSOR901597-5G
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine) 98%
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine)
Formule: C₆H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11706996
CAS nummer: 66999-50-6