Methyl-5-nitropicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR901602-1G OR901602-5G OR901602-25G
APOSOR901602-1GEA 76 EUR
APOSOR901602-1G APOSOR901602-5G APOSOR901602-25G
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Methyl-5-nitropicolinate
Formule: C₇H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09062740
CAS nummer: 29682-14-2