8-Methyl-2-quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901652-1G OR901652-5G
APOSOR901652-1GEA 49.7 EUR
APOSOR901652-1G APOSOR901652-5G
8-Methyl-2-quinolinol 98%
8-Methyl-2-quinolinol
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195790
CAS nummer: 4053-36-5