tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901658-1G OR901658-25G OR901658-5G
APOSOR901658-1GEA 0 EUR
APOSOR901658-1G APOSOR901658-25G APOSOR901658-5G
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₇NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864740
CAS nummer: 166815-96-9