2-Chloro-8-methylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901660-1G OR901660-5G
APOSOR901660-1GEA 0 EUR
APOSOR901660-1G APOSOR901660-5G
2-Chloro-8-methylquinoline 98%
2-Chloro-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11108682
CAS nummer: 4225-85-8