N-tert-Butylisonicotinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901667-1G OR901667-25G OR901667-5G
APOSOR901667-1GEA 51.2 EUR
APOSOR901667-1G APOSOR901667-25G APOSOR901667-5G
N-tert-Butylisonicotinamide 98%
N-tert-Butylisonicotinamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466497
CAS nummer: 65321-30-4