Methyl-2-quinolyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901672-1G OR901672-5G
APOSOR901672-1GEA 121 EUR
APOSOR901672-1G APOSOR901672-5G
Methyl-2-quinolyl ether 98%
Methyl-2-quinolyl ether
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01070847
CAS nummer: 6931-16-4