2-Chloro-6-methylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901673-1G OR901673-5G
APOSOR901673-1GEA 60.5 EUR
APOSOR901673-1G APOSOR901673-5G
2-Chloro-6-methylquinoline 98%
2-Chloro-6-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462389
CAS nummer: 4295-11-8