2-Chloro-6,8-dimethylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901674-1G OR901674-25G OR901674-5G
APOSOR901674-1GEA 125 EUR
APOSOR901674-1G APOSOR901674-25G APOSOR901674-5G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline 98%
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143624
CAS nummer: 139719-23-6