2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901680-1G OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA 81.8 EUR
APOSOR901680-1G APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00111560
CAS nummer: 24195-07-1