6-Phenyl-2-pyridone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Phenylpyridin-2(1H)-one
OR901687-1G OR901687-5G
APOSOR901687-1GEA 220 EUR
APOSOR901687-1G APOSOR901687-5G
6-Phenyl-2-pyridone 98%
6-Phenyl-2-pyridone
Formule: C₁₁H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059760
CAS nummer: 19006-82-7