3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901695-100G OR901695-25G
APOSOR901695-100GEA 0 EUR
APOSOR901695-100G APOSOR901695-25G
3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
3,5-Dichloropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₃Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955620
CAS nummer: 15177-57-8