2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901829-100MG OR901829-1G OR901829-250MG
APOSOR901829-100MGEA 146 EUR
APOSOR901829-100MG APOSOR901829-1G APOSOR901829-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1226776-95-9