5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901850-1G OR901850-250MG OR901850-5G
APOSOR901850-1GEA 330 EUR
APOSOR901850-1G APOSOR901850-250MG APOSOR901850-5G
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formule: C₆H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18374102
CAS nummer: 1261365-86-9