5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901972-10G OR901972-1G OR901972-5G
APOSOR901972-10GEA 651 EUR
APOSOR901972-10G APOSOR901972-1G APOSOR901972-5G
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine
Formule: C₇H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972187
CAS nummer: 284040-73-9