Methyl-6-methoxypicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901996-1G OR901996-5G
APOSOR901996-1GEA 0 EUR
APOSOR901996-1G APOSOR901996-5G
Methyl-6-methoxypicolinate 98%
Methyl-6-methoxypicolinate
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779517
CAS nummer: 26256-72-4