2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Cyclopropylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902003-1G OR902003-25G OR902003-5G
APOSOR902003-1GEA 132 EUR
APOSOR902003-1G APOSOR902003-25G APOSOR902003-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline
Formule: C₉H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699715
CAS nummer: 1033202-65-1