2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Ethylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902004-100G OR902004-25G OR902004-5G
APOSOR902004-100GEA 651 EUR
APOSOR902004-100G APOSOR902004-25G APOSOR902004-5G
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09862688
CAS nummer: 106690-40-8