Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 6-dimethylamino-3-pyridinecarboxylate
OR902009-1G OR902009-5G
APOSOR902009-1GEA 169 EUR
APOSOR902009-1G APOSOR902009-5G
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate 98%
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699718
CAS nummer: 26218-81-5