2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902011-1G OR902011-25G OR902011-5G
APOSOR902011-1GEA 71.6 EUR
APOSOR902011-1G APOSOR902011-25G APOSOR902011-5G
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine) 98%
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine)
Formule: C₁₀H₆N₄O₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006453
CAS nummer: 2127-10-8