2-Bromo-4-methylpyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902029-1G OR902029-25G OR902029-5G
APOSOR902029-1GEA 74.6 EUR
APOSOR902029-1G APOSOR902029-25G APOSOR902029-5G
2-Bromo-4-methylpyrimidine 97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037883
CAS nummer: 130645-48-6