Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902034-100G OR902034-25G OR902034-5G
APOSOR902034-100GEA 0 EUR
APOSOR902034-100G APOSOR902034-25G APOSOR902034-5G
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116910
CAS nummer: 41110-33-2