8-Methoxyquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902049-10G OR902049-1G OR902049-5G
APOSOR902049-10GEA 319 EUR
APOSOR902049-10G APOSOR902049-1G APOSOR902049-5G
8-Methoxyquinoline 98%
8-Methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00957068
CAS nummer: 938-33-0