2-(Boc-amino)-6-chloropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (6-chloropyridin-2-yl)carbamate, 2-Amino-6-chloropyridine, 2-BOC protected
OR902051-1G OR902051-25G OR902051-5G
APOSOR902051-1GEA 77.5 EUR
APOSOR902051-1G APOSOR902051-25G APOSOR902051-5G
2-(Boc-amino)-6-chloropyridine 97%
2-(Boc-amino)-6-chloropyridine
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09030821
CAS nummer: 159603-71-1