3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902060-10G OR902060-1G OR902060-5G
APOSOR902060-10GEA 935 EUR
APOSOR902060-10G APOSOR902060-1G APOSOR902060-5G
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one
Formule: C5H4BrNO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11101040
CAS nummer: 96245-97-5