6-Chloroquinolin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902094-1G OR902094-5G
APOSOR902094-1GEA 0 EUR
APOSOR902094-1G APOSOR902094-5G
6-Chloroquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02930633
CAS nummer: 1810-67-9