2-(Butylamino)nicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902106-1G OR902106-25G OR902106-5G
APOSOR902106-1GEA 125 EUR
APOSOR902106-1G APOSOR902106-25G APOSOR902106-5G
2-(Butylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Butylamino)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460989
CAS nummer: 74611-50-0