2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902134-1G OR902134-5G
APOSOR902134-1GEA 0 EUR
APOSOR902134-1G APOSOR902134-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00495347
CAS nummer: 7463-30-1