Tetrabutylammonium tribromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR902166-100G OR902166-500G
APOSOR902166-100GEA 130 EUR
APOSOR902166-100G APOSOR902166-500G
Tetrabutylammonium tribromide 97%
Tetrabutylammonium tribromide
Formule: C₁₆H₃₆Br₃N
Smeltpunt: 71…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012110
CAS nummer: 38932-80-8
UN: 1759
ADR: 8,III