6-Bromo-o-toluonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902209-1G OR902209-5G
APOSOR902209-1GEA 23.2 EUR
APOSOR902209-1G APOSOR902209-5G
6-Bromo-o-toluonitrile 95%
6-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834775
CAS nummer: 77532-78-6