1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902214-1G OR902214-5G
APOSOR902214-1GEA 61.4 EUR
APOSOR902214-1G APOSOR902214-5G
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044810
CAS nummer: 89895-06-7