N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR902234-1G OR902234-5G
APOSOR902234-1GEA 256 EUR
APOSOR902234-1G APOSOR902234-5G
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole
Formule: C₈H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 74420-05-6