4-Iodoisoxazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902256-1G OR902256-5G
APOSOR902256-1GEA 38 EUR
APOSOR902256-1G APOSOR902256-5G
4-Iodoisoxazole 97%
4-Iodoisoxazole
Formule: C₃H₂INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999222
CAS nummer: 847490-69-1