3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902271-100MG OR902271-1G OR902271-250MG
APOSOR902271-100MGEA 68.7 EUR
APOSOR902271-100MG APOSOR902271-1G APOSOR902271-250MG
3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
3-Bromo-4,7-diazaindole
Formule: C₆H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834812
CAS nummer: 56015-31-7