4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9023-1G OR9023-250MG OR9023-5G
APOSOR9023-1GEA 70.1 EUR
APOSOR9023-1G APOSOR9023-250MG APOSOR9023-5G
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
4-Propylbenzene-1,3-diol
Formule: C₉H₁₂O₂
Kookpunt: 286,9 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020120
CAS nummer: 18979-60-7