1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902309-1G OR902309-5G
APOSOR902309-1GEA 26.3 EUR
APOSOR902309-1G APOSOR902309-5G
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone
Formule: C₉H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109546
CAS nummer: 98083-43-3