5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
OR902457-1G OR902457-5G
APOSOR902457-1GEA 322 EUR
APOSOR902457-1G APOSOR902457-5G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782113
CAS nummer: 120511-74-2